Learn More
Fosfato hidrógeno de magnesio trihidrato, 98 %, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12645157 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12645157 250 g Frasco de plástico 250 g
12635157 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12645157 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448182500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-75-4
Fórmula molecular H7MgO7P
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00150390
Clave InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
Nombre IUPAC magnesio; fosfato de hidrógeno; trihidrato
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgHPO4·3H2O
Información de solubilidad (0.1 M in 5 M HCl) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.34
Porcentaje de pureza 98%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.13
Densidad 2.1300g/mL