Learn More
Hexafluorosilicato de magnesio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464594 10,000 g 10000 g
11444594 500 g 500 g
11454594 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464594 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13189.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18972-56-0 | MgSiF6·6H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18972-56-0
Fórmula molecular MgSiF6·6H2O
Número MDL MFCD00150250
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Cantidad 10,000 g
Número UN UN2853
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.47 (166.39 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 1.79