Learn More
Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate 96%, ACROS Organics™
Código de producto. 10464645 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de plástico
Código de producto.
10464645 25g; frasco de plástico
1 options
Código de producto. 10464645 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384670250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
CAS 18972-56-0
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula molecular F6MgSi·6H2O
Número MDL MFCD00150250
Índice Merck 15, 5732
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.47
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium hexafluorosilicate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.