Learn More
Hidrato de gluconato de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514294 25 g 25 g
16524294 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514294 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464830250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 336879-53-9 | C12H24MgO15 | 432.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 336879-53-9
Fórmula molecular C12H24MgO15
Peso molecular (g/mol) 432.61
Número MDL MFCD00150971
Clave InChI IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Nombre IUPAC magnesio(2+) 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoato
SMILES O.[Mg++].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium gluconate hydrate
Punto de fusión 169.7°C to 171.9°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 9.6 g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.61