Learn More
Germanuro de magnesio, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452327 25 g 25 g
15442327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045517.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1310-52-7 | Molecular Formula: GeMg2 | Molecular Weight: 121.24 g/mol
El germanuro de magnesio se utiliza como intermedio primario y secundario y en la investigación química. Forma hidruros de germanio al exponerse al ácido clorhídrico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-52-7
Fórmula molecular GeMg2
Peso molecular (g/mol) 121.24
Número MDL MFCD11044441
Clave InChI MBWJVOFAOUBYNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimagnesium germanide, magnesium germanide, germane-magnesium 1/2
PubChem CID 76518831
Nombre IUPAC germanio;magnesio
SMILES [Mg].[Mg].[Ge]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium germanide
Forma física Piezas de 3-6 mm
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Mg2Ge
Información de solubilidad Soluble in water (0.0016g/100mL at 250C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.22
Porcentaje de pureza 99.99%
RU– Solo para uso en investigación