Learn More
Fluoruro de magnesio, grado óptico, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Magnesium fluoride finds application in optics, that are also used in space telescopes. It is also used in the electrolysis of aluminum ore and anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium fluoride |
| Punto de fusión | 1261°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales rotos |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Índice Merck | 14,5665 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.3 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- QG Proteinase K, 3.25 mL
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K