Learn More
Fluoruro de magnesio, grado óptico, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391628 10 g 10 g
11301638 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011021.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride finds application in optics, that are also used in space telescopes. It is also used in the electrolysis of aluminum ore and anti-reflective coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-40-6
Fórmula molecular F2Mg
Peso molecular (g/mol) 62.30
Número MDL MFCD00011108
Clave InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium fluoride
Punto de fusión 1261°C
Color Blanco
Forma física Cristales rotos
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5665
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in nitric acid but insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.3
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.35-1.38
Densidad 3.148 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium fluoride, Optical Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium fluoride hydrate