Learn More
Fluoruro de magnesio hidrato, mín. 87 % MgF2, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445223 2500 g 2500 g
11435223 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12830.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-40-6 | F2Mg | 62.30 g/mol
Magnesium fluoride is used in ceramics, optical lenses, glass manufacturing, and single crystals for polarizing prisms. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de magnesio se usa en material de cerámica, lentes ópticas, fabricación de vidrio y cristales simples para prismas polarizadores. También se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua (87 mg/l a 18 °C ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-40-6
Fórmula molecular F2Mg
Peso molecular (g/mol) 62.30
Número MDL MFCD00011108
Clave InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium fluoride hydrate
Cantidad 2500 g
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 87 % MgF2
Índice Merck 14,5665
Información de solubilidad Soluble in water (87mg/L at 18°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.30 (Anhydrous)