Learn More
Fluoruro de magnesio, 99,9 % (base metálica sin Ca ni Na), Ca + Na < 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11387848 100 g 100 g
11397848 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11387848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036391.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Deposición al vacío
Magnesium fluoride is used as Vacuum deposition, anti-reflective coatings, in optics and also used in space telescopes, glass industry and ceramics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-40-6
Fórmula molecular F2Mg
Peso molecular (g/mol) 62.30
Número MDL MFCD00011108
Clave InChI ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC magnesium(2+) difluoride
SMILES [F-].[F-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium fluoride
Punto de fusión 1261°C
Color Blanco
Forma física Masa derretida al vacío 3-6mm
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica excluyendo Ca y Na), CA + Na < 1 %
Fórmula lineal MgF2
Índice Merck 14,5665
Información de solubilidad Soluble in water(0.076g/L),nitric acid. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.3
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.35-1.38
Densidad 3.148 g/mL