Learn More
Etóxido de magnesio, Mg 21-22 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397847 250 g 250 g
11387847 50 g 50 g
11307857 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014264.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.427 g/mol
Magnesium ethoxide is used as olefin polymerization catalyst carrier for polypropylene, polyethylene and precision ceramic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2414-98-4
Fórmula molecular C4H10MgO2
Peso molecular (g/mol) 114.427
Número MDL MFCD00009060
Clave InChI XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
Nombre IUPAC magnesio; etanolato
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium ethoxide
Punto de fusión 270°C (decomposition)
Color Blanco
Densidad 1.01 g/mL
Olor Odorless
Fórmula lineal Mg(OCH2CH3)2
Cantidad 250 g
Número UN UN3205
Beilstein 3678841
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mg de 21 a 22 %
Forma física Granular