Learn More
Etóxido de magnesio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674565 500 g Frasco de vidrio 500 g
10204784 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041564 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10674565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397475000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2414-98-4 | C4H10MgO2 | 114.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2414-98-4
Fórmula molecular C4H10MgO2
Peso molecular (g/mol) 114.43
Número MDL MFCD00009060
Clave InChI XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium ethoxide, magnesium ethanolate, magnesium ethylate, magnesium diethanolate, unii-o81sa5a7l6, magnesium diethoxide, magnesium 2+ bis ethoxide, ethanol, magnesium salt, magnesiumethoxide, magnesium ii ethoxide
PubChem CID 164963
Nombre IUPAC magnesio; etanolato
SMILES CC[O-].CC[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium ethoxide
Punto de fusión 270.0°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2O)2Mg
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium ethoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H251-Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.