Learn More
Citrato de magnesio, MP Biomedicals
Código de producto. 11432066 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11432066 100 g
1 options
Código de producto. 11432066 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521225680
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Di Citrate
CAS 3344-18-1
Fórmula molecular C12H12Mg3O15
Cantidad 100 g
Sinónimo trimagnesium 2+ dicitrate hydrate
Clave InChI HZTVQLXIRHEMMB-UHFFFAOYSA-H
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Nombre IUPAC trimagnesio;2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 469.128
PubChem CID 122198783
Formula Weight (peso de la fórmula) 703.36