Learn More
Citrato de magnesio xhidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Citrate xHydrate |
| CAS | 960307-84-0 |
| Fórmula molecular | C6H8O7.3/2Mg.XH2O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O7.Mg.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H2/q;+2;/p-2 |
| SMILES | O.[Mg].[Mg].[Mg].OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | hidrato de 2-(carboximetil)-2-hidroxisuccinato de magnesio |
| Peso molecular (g/mol) | 469.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.9727 |