Learn More
Cromato de magnesio hidrato, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338488 500 g 500 g
11348488 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040503.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibidor de corrosión, pigmento
Used as Corrosion inhibitor, pigment. As an ingredient in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16569-85-0
Fórmula molecular CrMgO4
Peso molecular (g/mol) 140.30
Número MDL MFCD00801009
Clave InChI CRGGPIWCSGOBDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Magnesium chromate
Nombre IUPAC magnesium(2+) dioxochromiumbis(olate)
SMILES [Mg++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chromate hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2923
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.30 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.8%