Learn More
Cloruro de magnesio, ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368547 50 g 50 g
11358547 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035707.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ampliamente utilizado como fuente de iones de magnesio, cofactor para muchas enzimas, para el control del polvo y la estabilización de la carretera. También se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, cartón yeso, agua de mar artificial, suplementos de alimentación, textiles, papel, agentes ignífugos, cementos y salmuera de refrigeración.
It is widely used as a source of magnesium ion, co-factor for many enzymes, for dust control and road stabilization. Also used in wastewater treatment, wallboard, artificial seawater, feed supplement, textiles, paper, fireproofing agents, cements and refrigeration brine. It is an important coagulant, an elution buffer for antibody affinity column purifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride, ultra dry
Punto de fusión 714°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 2.32 g/mL
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.22