Learn More
Solución de cloruro de magnesio, Solstice
Código de producto. 15656060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15656060 1 l Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15656060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 630201L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Volumétrica, 1,0 M de MgCl2
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición >de 100 °C
Nombre del producto químico o material solución de cloruro de magnesio
Punto de fusión <de 0 °C
CAS 7786-30-3
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 l
Fórmula molecular Cl2Mg
Fórmula lineal MgCl2
Número MDL MFCD00011106
Número UN NONH para todos los modos de transporte
Sinónimo cloruro de magnesio, cloruro de magnesio, anhidro, dicloruro de magnesio 2+, cloromagnesito, cloruro de magnesio ii, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formula Weight (peso de la fórmula) 95,21g/mol
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Densidad 1,08g/cu.cm
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Magnesium chloride solution