Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Punto de ebullición | 1412.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Magnesium chloride |
| Punto de fusión | 708.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Pérdida por secado | 1.5% max. (105°C, 2 Hrs) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | MgCl2 |
| Fieser | 11,31 |
| Afficher plus |