Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (cloruro de magnesio) (25 mM)
Código de producto. 11823613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11823613 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11823613 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0359
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Optimice sus condiciones de reacción de PCR con esta solución de cloruro de magnesio (MgCl2).
Thermo Scientific™ PCR reagents meet high quality standards to generate accurate results from even the most challenging molecular biology applications. Magnesium ions (Mg2+) are an important component of PCR reactions where they interact with the DNA template, dNTPs, and Taq DNA Polymerase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloruro magnésico
Concentración 25 mM
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Forma física Líquido
Cantidad 5 mL
Incluye Contiene:
• 5 ml 25 mM MgCl2
Almacenar a -20 °C.