Learn More
Cloruro de magnesio hexahidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11440532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11440532 500 g
1 options
Código de producto. 11440532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191421.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se utiliza para preparar tampón de renaturalización. Cloruro de magnesio hexahidratado, MP Biomedicals Es una sal inorgánica que se puede generar a partir de la solución de lixiviación ácida de relaves de magnesita. Es un material de cambio de fase potencial (PCM ) para almacenar energía térmica en
El cloruro de magnesio hexahidratado (MgCl2.6H2O) se ha utilizado para preparar un tampón de renaturalización que se emplea para la renaturalización de enzimas hidrolíticas de peptidoglicano desnaturalizado (PGN). Puede utilizarse como catalizador en la preparación de 3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-onas. El resultado de alterar el alcohol polivinílico (PVA ) Se han investigado películas con cloruro de magnesio hexahidratado. También se ha estudiado su capacidad para reducir la inflamabilidad de los tejidos de algodón.
Especificaciones
CAS 7791-18-6
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Número MDL MFCD00149781
Sinónimo Magnesium dichloride hexahydrate, Magnesium chloride hydrate, Magnesium chloride
Información de solubilidad Soluble en agua (500mg/mL), lo que da una solución clara e incolora.
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
Peso molecular (g/mol) 203.30
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Porcentaje de pureza 99 a 102%
Grado Reactivo ACS