Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | Cl2H12MgO6 |
| Número MDL | MFCD00149781 |
| Clave InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+) |
| Peso molecular (g/mol) | 203.30 |
| Mostrar más |