Learn More
Cloruro de magnesio hexahidratado, certificado AR Para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10657032 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657032 2 kg Jarra para polvos de plástico 2 KG
10647032 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10376140 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
10030260 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10657032 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0600/61
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.61€
    269.00€ / 2 Kg
    Ahorro 35.61€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de fusión de 117 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 6,5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,31g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico