Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, reactivo para cultivo celular, Thermo Scientific Chemicals
Description
Magnesium Chloride, Hexahydrate is widely used as a source of magnesium ion in chemistry and molecular biology applications. In biological systems, magnesium is a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes. Also plays a role in cell membrane integrity, muscle cell physiology, cardiovascular and muscular activity, and nucleic acid structure. Magnesium chloride solution is a favorable choice as an elution buffer for antibody affinity column purifications; it is much milder on most antigens than acid elution, allowing reuse of the antigen column. Also an essential cofactor for the DNA polymerase in polymerase chain reaction (PCR) amplification. Used in wood fireproofing, wool carbonizing, and cotton fabric dressing; Also used in disinfectants, magnesia cements, fire extinguishers, floor sweeping compounds, and casein glue; Also used to make parchment paper and artificial leather; Has been used therapeutically as a cathartic and to treat bovine hypomagnesaemia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de magnesio, hexahidrato se utiliza muy a menudo como fuente de iones de magnesio en aplicaciones de química y biología molecular. En los sistemas biológicos, el magnesio es un cofactor para muchas enzimas, incluyendo la desoxirribonucleasa (DNasa) y varias enzimas de restricción. También desempeña un papel a tener en cuenta en la integridad de la membrana celular, la fisiología de las células musculares, la actividad cardiovascular y muscular, y la estructura de los ácidos nucleicos. La solución de cloruro de magnesio es una opción favorable como tampón de elución para purificaciones de columnas de afinidad de anticuerpos; es mucho más suave en la mayoría de los antígenos que la elución ácida, permitiendo la reutilización de la columna de antígeno. También es un cofactor esencial para la ADN polimerasa en la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se utiliza para la protección ignífuga de la madera, carbonización de lana y para vendajes de tejido de algodón; también se utiliza en desinfectantes, cementos de magnesia, extintores de incendios, compuestos para barrido de suelos y cola de caseína; también se utiliza para fabricar papel de pergamino y cuero artificial; se ha utilizado terapéuticamente como catártico y para tratar la hipomagnesemia bovina.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Magnesium chloride hexahydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Olor | Odorless |
| Índice Merck | 14,5662 |
| Información de solubilidad | Soluble in water at 20°C 546g/L. Soluble in and alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.30 (95.22 Anhydrous) |
| Grado | Reactivo para cultivo celular |