Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10732241 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10583751 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10420384 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.60€
    46.65€ / 1 Kg
    Ahorro 6.95€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride hexahydrate
Punto de fusión 117.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Fórmula lineal MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Índice Merck 15, 5726
Información de solubilidad Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica