Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10463351 500 g Frasco de plástico 500 g
10175753 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10463351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413415000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    50.65€ / 500 g
    Ahorro 8.40€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride Hexahydrate
Punto de fusión 117°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Información de descomposición >106°C
Fórmula lineal MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Índice Merck 15, 5726
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.31
Porcentaje de pureza 99.0 to 102.0% (Complexometry)
Grado Reactivo ACS