Learn More
Cloruro de magnesio hexahidratado, 99,0-101,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11460532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460532 5 kg 5 Kg
11450532 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219142105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    301.35€ / 5 Kg
    Ahorro 15.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
CAS 7791-18-6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride Hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-101.0%
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.3
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado Reactivo ACS