Learn More
Cloruro de magnesio hexahidratado, 99,0-101,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0-101.0% |
| Fórmula molecular | MgCl2 · 6H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.3 |
| Porcentaje de pureza | 99 to 102% |
| Grado | Reactivo ACS |