Learn More
Melford Cloruro de magnesio hexahidratado
Descripción
Reactivo ampliamente utilizado en química y biología molecular como fuente de iones magnesio.
Reactivo ampliamente utilizado en química y biología molecular como fuente de iones magnesio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Chloride, Hexahydrate |
| CAS | 7791-18-6 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | MgCl2-6H2O |