Learn More
Cloruro de Magnesio Anhidro, TRC
Código de producto. 30472064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472064 500 g 500 g
30476435 25 g 25 g
30471123 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM110333500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular MgCl2
Peso molecular (g/mol) 95.21
Sinónimo Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
SMILES [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride anhydrous
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.9227