Learn More
Cloruro de magnesio anhidro MP Biomedicals
Código de producto. 11421856 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11421856 100 g
1 options
Código de producto. 11421856 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520984480
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride
CAS 7786-30-3
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Cl2Mg
Número MDL MFCD00011106
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC dicloruro de magnesio(2+)
Peso molecular (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.22