Learn More
Magnesium chloride anhydrous, 99%
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1412°C |
| Punto de fusión | 713°C to 714°C |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 1000 g |
| Porcentaje de pureza | 99% |