Learn More
Melford Cloruro de magnesio anhidro
Código de producto. 30018488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018488 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30018488 Proveedor Melford N.º de proveedor M250001000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Número CAS: 7786-30-3
Fórmula molecular: MgCl2
Peso molecular: 95,22
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride, Anhydrous
CAS 7786-30-3
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular MgCl2