Learn More
Cloruro de magnesio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604005 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10604005 50 g Frasco de plástico 50 GR
10031524 10 g Frasco de plástico 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10604005 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197060500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1412.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride
Punto de fusión 708.0°C
Nombre de nota <10 mesh, anhydrous
Color Blanco
Forma física Gránulos
Cantidad 50 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal MgCl2
Fieser 11,310
Índice Merck 15, 5726
Información de solubilidad Solubility in water: 540g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales