Learn More
Solución de cloruro de magnesio al 50 % (p/p), certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10111770 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10111770 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
1 options
Código de producto. 10111770 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0602/17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7786-30-3
Color Blanco
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular Cl2Mg
Número MDL MFCD00011106
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Peso molecular (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.21g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar