Learn More
Melford Solución de cloruro de magnesio 2M
Código de producto. 30018487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018487 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30018487 Proveedor Melford N.º de proveedor M2450050.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Se suministra en 5 x 10 ml.
Se suministra en 5 x 10 ml. Filtrado estéril a 0,22 μm.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride 2 M Solution
CAS 7786-30-3
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular MgCl2