Learn More
Cloruro de magnesio, solución acuosa de 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404799 50 mL 50 ml
15414799 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62411.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    54.65€ / 50 ml
    Ahorro 9.20€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
Magnesium chloride, 1M aq. soln., sterile is used as an excellent magnesium ion source for synthesis and biology research. Magnesium chloride is widely used to supply the magnesium ion in various molecular biology applications, including PCR reactions and buffers. It was used to prepare buffer to lyse cells for immunoprecipitation1 and to prepare serum-free medium for electrophysiological studies of rat brain slice cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de magnesio, solución acuosa de 1 M, estéril se utiliza como una excelente fuente de iones de magnesio para la síntesis y la investigación biológica. El cloruro de magnesio se utiliza muy a menudo para suministrar iones de magnesio en diversas aplicaciones de biología molecular, incluyendo reacciones de PCR y tampones. Se utiliza para preparar tampón para lisar células para inmunoprecipitación1 y para preparar el medio sin suero para estudios electrofisiológicos de cultivos de cortes cerebrales de ratas.
Solubilidad
Soluble en agua (542 mg/ml a 20 °C), alcohol, metanol (15,5 g/100 g a 0 °C) y etanol (3,61 g/100 g a 0 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Muy higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7786-30-3
Fórmula molecular Cl2Mg
Peso molecular (g/mol) 95.21
Número MDL MFCD00011106
Clave InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride
Forma física Líquido
Cantidad 50 mL
Fórmula lineal MgCl2
Información de solubilidad Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
Nombre IUPAC magnesio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.