Learn More
Carbonato de Magnesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Carbonate (AS) |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.Mg/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 83.9698 |