Learn More
Carbonato de Magnesio, TRC
Código de producto. 17959354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17959354 50 g 50 g
17977714 10 g 10 g
17967354 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17959354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM11032550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-93-0
Fórmula molecular C O3 . Mg
Peso molecular (g/mol) 84.31
Sinónimo Magnesium carbonate, Magnesium carbonate light, Hydrated basic magnesium carbonate
Nombre IUPAC magnesio;carbonato
SMILES [Mg+2].[O-]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Carbonate (AS)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.Mg/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.9698