Learn More
Hidróxido de carbonato de magnesio pentahidrato, ligero, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497515 250 g 250 g
15477515 1000 g 1000 g
15487515 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18070.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56378-72-4 | C4H12Mg5O19 | 485.65 g/mol
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de carbonato de magnesio pentahidrato se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua y ácidos. Insoluble en alcohol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56378-72-4
Fórmula molecular C4H12Mg5O19
Peso molecular (g/mol) 485.65
Número MDL MFCD00149784
Clave InChI SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Sinónimo acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
Nombre IUPAC pentamagnesium(2+) pentahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Nombre de nota light
Cantidad 250 g
Densidad 2.16
Fórmula lineal 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O
Información de solubilidad Soluble in water and acids. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.65 (395.58 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%