Learn More
Hidróxido de carbonato de magnesio pentahidrato, ligero, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidróxido de carbonato de magnesio pentahidrato se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua y ácidos. Insoluble en alcohol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate |
| Nombre de nota | light |
| Cantidad | 1000 g |
| Densidad | 2.16 |
| Fórmula lineal | 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O |
| Información de solubilidad | Soluble in water and acids. Insoluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.65 (395.58 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |