Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbonato de magnesio hidróxido pentahidrato, para bioquímica, 40,0-43,5 % magnesio o
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate |
| Punto de fusión | 350.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Mg(OH)2·5H2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.69 |
| Porcentaje de pureza | 40.0 to 43.5% (Magnesium o) |
| Grado | Bioquímica |