Learn More
Carbonato de magnesio, para bioquímica, especificado de acuerdo con los requisitos de EE. UU., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11367941 250 g Frasco de plástico 250 g
11337941 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439132500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 546-93-0 | CMgO3 | 84.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-93-0
Fórmula molecular CMgO3
Peso molecular (g/mol) 84.31
Número MDL MFCD00064632
Clave InChI ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
PubChem CID 11029
ChEBI CHEBI:31793
Nombre IUPAC magnesio;carbonato
SMILES [Mg++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium carbonate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Fórmula lineal MgCO3
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.31
Porcentaje de pureza 40.0 to 43.5% (MgO)
Grado Bioquímica
Identificación conform
Envase Frasco de plástico