Learn More
Carbonato de magnesio básico, ligero, para análisis, 40,0-45,0 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403705 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10403705 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
10246410 1 kg Tambor de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403705 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211070025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39409-82-0
Fórmula molecular C4H10Mg5O18
Peso molecular (g/mol) 467.63
Número MDL MFCD00149783
Clave InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Nombre IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium carbonate basic, light
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal Mg(OH)2·5H2O
Índice Merck 15, 5724
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.41
Porcentaje de pureza 40.0 to 45.0% (MgO)
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 2.16
Densidad 2.1600g/mL