Learn More
Carbonato de magnesio básico, ligero, para análisis, 40,0-45,0 % de óxido de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246410 1 kg Tambor de plástico 1 Kg
10403705 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211070010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39409-82-0
Fórmula molecular C4H10Mg5O18
Peso molecular (g/mol) 467.63
Número MDL MFCD00149783
Clave InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Nombre IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium carbonate basic, light
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Mg(OH)2·5H2O
Índice Merck 15, 5724
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.41
Porcentaje de pureza 40.0 to 45.0% (MgO)
Grado Analítica
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 2.16
Densidad 2.1600g/mL