Learn More
Carbonato de magnesio básico Honeywell™
Código de producto. 15681240 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681240 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15681240 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 131171KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea, E504, ligero, polvo (ligero), base de Mg al 40-45 % (como MgO)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Carbonate Basic
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
CAS 39409-82-0
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C4H10Mg5O18
Fórmula lineal MgCO3
Número MDL MFCD00149783
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Peso molecular (g/mol) 467.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.31g/mol
Grado puriss.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 to 45% Mg (as MgO) basis