Learn More
Butirato de magnesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Butyrate |
| CAS | 556-45-6 |
| Fórmula molecular | 2(C4H7O2) • Mg |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Magnesium Butyrate, Magnesium Butanoate, Butanoic Acid Magnesium Salt, Butyric Acid Magnesium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H8O2.Mg/c2*1-2-3-4(5)6;/h2*2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [O-]C(CCC)=O.[Mg+2] |
| Nombre IUPAC | butanoato de magnesio |
| Peso molecular (g/mol) | 287.10243 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0743 |