Learn More
Bromuro de magnesio, TRC
Código de producto. 30473432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473432 5 g 5 g
30471840 1 g 1 g
30475491 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30473432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1103855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-48-2
Fórmula molecular Br2Mg
Peso molecular (g/mol) 184.11
Sinónimo Magnesium Dibromide
Nombre IUPAC magnesio;dibromuro
SMILES [Mg+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.8217