Learn More
Bromuro de magnesio hexahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Bromide Hexahydrate |
| CAS | 13446-53-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | Br2Mg.6[H2O] |
| Sinónimo | Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | Br[Mg]Br |
| Peso molecular (g/mol) | 292.21 |