Learn More
Bromuro de magnesio hexahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11924211 250 g Frasco de plástico 250 g
11904211 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11914211 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446252500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-53-2
Fórmula molecular Br2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 292.20
Número MDL MFCD00149780
Clave InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide hexahydrate
Punto de fusión 165.0°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal MgBr2·6H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC dibromomagnesium hexahydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.21
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium bromide hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.