Learn More
Bromuro de magnesio hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593561 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593561 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10703591 5 g Glass bottle 5 g
10318630 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10593561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202510010
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-53-2
Fórmula molecular Br2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 292.20
Número MDL MFCD00149780
Clave InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
Nombre IUPAC magnesio;dibromuro;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide hexahydrate
Punto de fusión 165.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Índice Merck 14, 5659
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.