Learn More
Bromuro de magnesio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10715341 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715341 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10715341
Marca: Fisher Chemical M/0400/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 165°C
CAS 13446-53-2
Color Blanco
pH 6.5 to 8.0
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Br2H12MgO6
Número MDL MFCD00149780
Sinónimo acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide
Clave InChI LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio;dibromuro;hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 292.20
PubChem CID 17749097
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium bromide hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.